4-Amino-3-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3-nitrobenzoic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
248118-25G
SIAL248118-25GEA 39.1 EUR
SIAL248118-25G
4-Amino-3-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Schmelzpunkt: 290 °C
MDL: MFCD00017009
CAS-Nummer: 1588-83-6
EINECS: 216-453-4