3-Methyl-2-thenoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
248207-5G
SIAL248207-5GEA
22.3
EUR
SIAL248207-5G
3-Methyl-2-thenoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-thenoesäure
Formel:
C₆H₆O₂S Molecular Weight: 142,18 g/mol |
MDL:
MFCD00005438 CAS-Nummer: 23806-24-8 EINECS: 245-894-5 |