5-Norbornene-2-methanol (endo + exo Gemisch) ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-methanol, 5-Norbornen-2-methanol (mixture of isomers), 2-Hydroxymethyl-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
248533-5G
SIAL248533-5GEA
115
EUR
SIAL248533-5G
5-Norbornene-2-methanol (endo + exo Gemisch) ≥98%, Sigma-Aldrich®
5-Norbornene-2-methanol
5-Norbornene-2-methanol has been used in the preparation of 4-(norborn-2-ene-5-ylmethyleneoxy)-2,2′:6′,2′′-terpyridine and 5- {[(3,5-di-t-butyl-4-hydroxy-benzoyl)oxy]methyl}-2-norbornene (BHBN).
Co-polymerization of 5-norbornene-2-methanol with ethylene using heterogeneous silica supported catalysts has been reported.
Formel:
C₈H₁₂O Molecular Weight: 124,183 g/mol Siedepunkt: 97 °C (20 mmHg) (l) Dichte: 1,027 g/ml (25 °C) Flammpunkt: 87 °C |
MDL:
MFCD00167571 CAS-Nummer: 95-12-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98% |
Refractive index n20/D | 1,500 (l) |
Density (25 °C) | 1,027 g/ml |