(±)-α-Methoxyphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

248975-5G
SIAL248975-5GEA 104 EUR
SIAL248975-5G
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 165 °C (24 hPa)
Schmelzpunkt: 69…71 °C
MDL: MFCD00064217
CAS-Nummer: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR