(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

248983-1G
SIAL248983-1GEA 223 EUR
SIAL248983-1G
(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 164…166 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 71…73 °C
MDL: MFCD00064216
CAS-Nummer: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR