4-Chlor-m-kresol

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Chlor-4-hydroxy-2-methylbenzol, 4-Chlor-3-methylphenol, p-Chlor-m-cresol, 2-Chlor-5-hydroxytoluol

24940-1KG-F
SIAL24940-1KG-FEA 85.1 EUR
SIAL24940-1KG-F
4-Chlor-m-kresol
4-Chlor-m-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002323
CAS-Nummer: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3437
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02152

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR