2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluoro-1-methylpyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
249556-5G
SIAL249556-5GEA
117
EUR
SIAL249556-5G
2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat
Formel:
C₁₃H₁₄FNO₃S Molecular Weight: 283,32 g/mol |
MDL:
MFCD00011983 CAS-Nummer: 58086-67-2 EINECS: 261-108-3 |