2-Acetyl-3-methylthiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-(3-Methyl-2-thienyl)-1-ethanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

249645-5G
SIAL249645-5GEA 80.8 EUR
SIAL249645-5G
2-Acetyl-3-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-3-methylthiophen
Formel: C₇H₈OS
Molecular Weight: 140,21 g/mol
Siedepunkt: 52…57 °C (0,3 mmHg)
Dichte: 1,1331 g/cm³ (22.5 °C)
MDL: MFCD00005443
CAS-Nummer: 13679-72-6
EINECS: 237-179-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR