(Brommethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
249777-5G
SIAL249777-5GEA 73 EUR
SIAL249777-5G
(Brommethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
(Bromomethyl)trimethylsilane
Formel: BrH₂CSi(CH₃)₃
Siedepunkt: 116 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,17 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000167
CAS-Nummer: 18243-41-9