(S)-(+)-1-Brom-2-methylbutan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (S)-(+)-2-Methylbutylbromid

MQ100

250023-1G 250023-5G
SIAL250023-1GEA 90 EUR
SIAL250023-1G SIAL250023-5G
(S)-(+)-1-Brom-2-methylbutan, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1-Brom-2-methylbutan
Formel: C₅H₁₁Br
Molecular Weight: 151.05 g/mol
Siedepunkt: 122…123 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.221 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078662
CAS-Nummer: 534-00-9
EINECS: 208-583-5
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 12,00642

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR