1,8-Diiodoctan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

250295-5G
SIAL250295-5GEA 54.2 EUR
SIAL250295-5G
1,8-Diiodoctan, Sigma-Aldrich®
1,8-Diiodoctan
Formel: C₈H₁₆I₂
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16…21 °C
Dichte: 1,8375 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001106
CAS-Nummer: 24772-63-2
EINECS: 246-456-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR