Ethyl-o-tolylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: o-Tolylessigsäureethylester, (2-Methylphenyl)essigsäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

250538-5G
SIAL250538-5GEA 61 EUR
SIAL250538-5G
Ethyl-o-tolylacetat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-o-tolylacetat
Formel: (C₆H₄CH₃)CH₂COOCH₂CH₃
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9988 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00009179
CAS-Nummer: 40291-39-2
EINECS: 254-871-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR