4-Amino-1-naphthalinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Aminonaphthalin-1-sulfonsäure, 4-Amino-α-naphthalinsulfonsäure, 1-Naphthylamin-4-sulfonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

250619-25G
SIAL250619-25GEA 62.5 EUR
SIAL250619-25G
4-Amino-1-naphthalinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃S
Molecular Weight: 223,25 g/mol
Siedepunkt: 434 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004027
CAS-Nummer: 84-86-6
EINECS: 201-567-9
Merck Index: 12,06490

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR