(±)-2-Bromisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Bromo-3-methylbutyricacid, 2-Bromo-3-methylbutyric acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
251003-25G
SIAL251003-25GEA
108
EUR
SIAL251003-25G
(±)-2-Bromisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Bromisovaleriansäure
Formel:
C₅H₉BrO₂ Molecular Weight: 181,03 g/mol |
MDL:
MFCD00004210 CAS-Nummer: 565-74-2 EINECS: 209-291-0 UN: 3261 ADR: 8,II |