di-Ammoniumhydrogencitrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: sek-Ammoniumcitrat, Diammoniumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat dibasisch, Citronensäure Diammoniumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

25102-6X1KG-R
SIAL25102-6X1KG-REA 448 EUR
SIAL25102-6X1KG-R
di-Ammoniumhydrogencitrat, Sigma-Aldrich®
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Molecular Weight: 226,19 g/mol
Dichte: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR