2-Hydroxynicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
251054-100G
251054-25G
SIAL251054-100GEA
109
EUR
SIAL251054-100G
SIAL251054-25G
2-Hydroxynicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxynicotinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ |
MDL:
MFCD00010100 CAS-Nummer: 609-71-2 EINECS: 210-198-2 |