4-Methoxy-2,6-bis(2-methyl-2-propanyl)phenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

251062-25G
SIAL251062-25GEA 79 EUR
SIAL251062-25G
4-Methoxy-2,6-bis(2-methyl-2-propanyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₅H₂₄O₂
Molecular Weight: 236,35 g/mol
Siedepunkt: 135…140 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 105,4 °C
MDL: MFCD00008824
CAS-Nummer: 489-01-0
EINECS: 207-693-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR