2-(Methylthio)nicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
251089-25G
SIAL251089-25GEA
160
EUR
SIAL251089-25G
2-(Methylthio)nicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-(Methylthio)nicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂S Molecular Weight: 169,20 g/mol |
MDL:
MFCD00010101 CAS-Nummer: 74470-23-8 |