1,6-Diiodhexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

251178-25G
SIAL251178-25GEA 99.4 EUR
SIAL251178-25G
1,6-Diiodhexan, Sigma-Aldrich®
1,6-Diiodhexan
Formel: C₆H₁₂I₂
Molecular Weight: 337,97 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 2,0466 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00001103
CAS-Nummer: 629-09-4
EINECS: 211-073-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR