α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: α,α,α,β,β,β-Hexafluor-m-xylol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

251186-100G 251186-25G
SIAL251186-100GEA 70.5 EUR
SIAL251186-100G SIAL251186-25G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol, Sigma-Aldrich®
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
Formel: C₈H₄F₆
Molecular Weight: 214.11 g/mol
Siedepunkt: 116,3
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1.383 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000392
CAS-Nummer: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR