1-Fluorpentan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Pentylfluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

251194-5G
SIAL251194-5GEA 147 EUR
SIAL251194-5G
1-Fluorpentan, Sigma-Aldrich®
1-Fluorpentan
Formel: C₅H₁₁F
Molecular Weight: 90,14 g/mol
Siedepunkt: 62 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,796 g/cm³ (10.5 °C)
CAS-Nummer: 592-50-7
EINECS: 209-761-5
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR