(S)-(+)-Methylmandelat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylethansäuremethylester, L(+)-Methylglykolat, L(+)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäuremethylester, Methyl-L(+)-glykolat, (S)-(+)-Methylglykolat, (S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäuremethylester, L-2-Hydroxy-2-phenylethansäuremethylester, L(+)-Mandelsäuremethylester, L(+)-Methylmandelat, Methyl-(S)-(+)-glykolat, (S)-(+)-Mandelsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
251542-5G
SIAL251542-5GEA
27.1
EUR
SIAL251542-5G
(S)-(+)-Methylmandelat, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Methylmandelat
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol Siedepunkt: 100…105 °C (1,25 mmHg) Schmelzpunkt: 58 °C |
MDL:
MFCD00064246 CAS-Nummer: 21210-43-5 |