1-(Chlormethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: α-Naphtylmethylchlorid

25170-50ML
SIAL25170-50MLEA 70.5 EUR
SIAL25170-50ML
1-(Chlormethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
1-(Chlormethyl)naphthalin
Formel: C₁₁H₉Cl
Molecular Weight: 176.65 g/mol
Siedepunkt: 291
Schmelzpunkt: 32
Dichte: 1.174 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004042
CAS-Nummer: 86-52-2
EINECS: 201-678-2
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR