tert-Butyl glycidyl ether ≥99%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

251712-100ML
SIAL251712-100MLEA 41.9 EUR
SIAL251712-100ML
tert-Butyl glycidyl ether ≥99%, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl glycidyl ether
Formel: C₇H₁₄O₂
Dichte: 0,917 g/ml (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: 41 °C
MDL: MFCD00010050
CAS-Nummer: 7665-72-7
EINECS: 231-640-0
UN: 3271
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99%
IR Spectrum Conforms to structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR