1-Iodnonan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Nonyliodid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

251860-25G
SIAL251860-25GEA 290 EUR
SIAL251860-25G
1-Iodnonan, Sigma-Aldrich®
1-Iodnonan
Formel: C₉H₁₉I
Molecular Weight: 254,15 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,3052 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00001107
CAS-Nummer: 4282-42-2
EINECS: 224-286-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR