Sulfanilsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

251917-100G 251917-25G 251917-500G
SIAL251917-100GEA 100 EUR
SIAL251917-100G SIAL251917-25G SIAL251917-500G
Sulfanilsäure, Sigma-Aldrich®
Sulfanilsäure
Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 279 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR