2,4-Dichlor-1-naphthol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,3-Dichlor-4-hydroxynaphthalin, 2,4-Dichlornaphthol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

251976-25G
SIAL251976-25GEA 306 EUR
SIAL251976-25G
2,4-Dichlor-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlor-1-naphthol
Formel: C₁₀H₆Cl₂O
Molecular Weight: 213.06 g/mol
Siedepunkt: 340
Schmelzpunkt: 104…106 °C
MDL: MFCD00003931
CAS-Nummer: 2050-76-2
EINECS: 218-103-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR