2,6-Dibromphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

252018-10G 252018-1G
SIAL252018-10GEA 178 EUR
SIAL252018-10G SIAL252018-1G
2,6-Dibromphenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Molecular Weight: 251.91 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002152
CAS-Nummer: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR