4,5-Dimethoxyanthranilsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure, 6-Aminoveratrumsäure, 6-Aminoveratrinsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

252042-5G
SIAL252042-5GEA 42.5 EUR
SIAL252042-5G
4,5-Dimethoxyanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
4,5-Dimethoxyanthranilsäure
Formel: C₉H₁₁NO₄
Molecular Weight: 197.19 g/mol
Siedepunkt: 359
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011671
CAS-Nummer: 5653-40-7
EINECS: 227-095-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR