Chlordifluoressigsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

252069-25G
SIAL252069-25GEA 139 EUR
SIAL252069-25G
Chlordifluoressigsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Chlordifluoressigsäureanhydrid
Formel: C₄Cl₂F₄O₃
Molecular Weight: 242,94 g/mol
Siedepunkt: 93,5…94 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,3953 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000774
CAS-Nummer: 2834-23-3
EINECS: 220-603-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR