1,4-Dibrompentan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

252077-25G
SIAL252077-25GEA 106 EUR
SIAL252077-25G
1,4-Dibrompentan, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromopentane
Formel: BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃
Molecular Weight: 229,94 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1,687 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000153
CAS-Nummer: 626-87-9
EINECS: 210-967-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR