2-Iodbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Iodbenzoesäurechlorid, o-Iodbenzoesäurechlorid, o-Iodbenzoylchlorid

252115-5G
SIAL252115-5GEA 80.9 EUR
SIAL252115-5G
2-Iodbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClIO
Molecular Weight: 266,47 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001040
CAS-Nummer: 609-67-6
EINECS: 210-196-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR