Cobalt(II) meso-tetraphenylporphine ≥85% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cobalt(II) TPP, Cobalt(II) Tetraphenylporphyrin, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine Cobalt(II)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

252190-500MG
SIAL252190-500MGEA 81.1 EUR
SIAL252190-500MG
Cobalt(II) meso-tetraphenylporphine ≥85% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) meso-tetraphenylporphine
Formel: C₄₄H₂₈CoN₄
Molecular Weight: 671,65 g/mol
Dichte: 1,276 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010725
CAS-Nummer: 14172-90-8
EINECS: 238-018-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR