Nickel(II) meso-tetraphenylporphine ≥95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin nickel, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine nickel(II), Nickel TPP

252204-500MG
SIAL252204-500MGEA 47 EUR
SIAL252204-500MG
Nickel(II) meso-tetraphenylporphine ≥95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Nickel(II) meso-tetraphenylporphine
Formel: C₄₄H₂₈N₄Ni
Molecular Weight: 671,41 g/mol
Dichte: 1,276 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010727
CAS-Nummer: 14172-92-0
EINECS: 213-025-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR