Crotononitril (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

252522-100ML 252522-500ML 252522-5ML
SIAL252522-100MLEA 214 EUR
SIAL252522-100ML SIAL252522-500ML SIAL252522-5ML
Crotononitril (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Crotononitril (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₄H₅N
CAS-Nummer: 4786-20-3
EINECS: 225-335-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR