Formaldehyd 37% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

252549-500ML 252549-25ML 252549-6X500ML 252549-100ML
SIAL252549-500MLEA 62.1 EUR
SIAL252549-500ML SIAL252549-25ML SIAL252549-6X500ML SIAL252549-100ML
Formaldehyd 37% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Schmelzpunkt: -92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04259

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR