4-Hydroxybutanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Hydroxy-2-butanone, 4-Hydroxybutan-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252557-100G
SIAL252557-100GEA
160
EUR
SIAL252557-100G
4-Hydroxybutanon, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybutanon
Formel:
C₄H₈O₂ Molecular Weight: 88,11 g/mol |
MDL:
MFCD00059005 CAS-Nummer: 590-90-9 EINECS: 209-693-6 UN: 1993 ADR: 3,III |