N-(Brommethyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: N-(Brommethyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid, N-(Brommethyl)phthalsäureimid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

252611-25G 252611-5G
SIAL252611-25GEA 201 EUR
SIAL252611-25G SIAL252611-5G
N-(Brommethyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
N-(Brommethyl)phthalimid
Formel: C₉H₆BrNO₂
Siedepunkt: 410 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 148…151 °C
MDL: MFCD00005897
CAS-Nummer: 5332-26-3
EINECS: 226-239-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR