Chlortitantriisopropoxid 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

252670-100ML
SIAL252670-100MLEA 85.3 EUR
SIAL252670-100ML
Chlortitantriisopropoxid 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Chlortitantriisopropoxid
Formel: C₉H₂₁ClO₃Ti
Molecular Weight: 260,58 g/mol
MDL: MFCD00009861
CAS-Nummer: 20717-86-6
UN: 1208
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR