(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252840-1G
SIAL252840-1GEA
126
EUR
SIAL252840-1G
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentandiol
Formel:
C₆H₁₄O₂ Molecular Weight: 118,18 g/mol |
MDL:
MFCD00064275 CAS-Nummer: 99210-90-9 |