Tris(diethylamino)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Hexaethylphosphortriamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
253189-25G
253189-5G
SIAL253189-25GEA
193
EUR
SIAL253189-25G
SIAL253189-5G
Tris(diethylamino)phosphin, Sigma-Aldrich®
Tris(diethylamino)phosphin
Formel:
C₁₂H₃₀N₃P Molecular Weight: 247.36 g/mol Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00009041 CAS-Nummer: 2283-11-6 EINECS: 218-920-8 |