4-(2-Iodacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-(2-Iodacetamido)-TEMPO freies Radikal), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(2-Iodoacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-(2-Iodoacetamido)-TEMPO
253367-10MG
SIAL253367-10MGEA
102
EUR
SIAL253367-10MG
4-(2-Iodacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-(2-Iodacetamido)-TEMPO freies Radikal), Sigma-Aldrich®
4-(2-Iodacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-(2-Iodacetamido)-TEMPO freies Radikal)
Formel:
C₁₁H₂₀IN₂O₂ Molecular Weight: 339,2 g/mol |
MDL:
MFCD00010171 CAS-Nummer: 25713-24-0 |