2-Fluorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

253693-25G
SIAL253693-25GEA 167 EUR
SIAL253693-25G
2-Fluorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
2-Fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄FNS
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 54…58 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004800
CAS-Nummer: 38985-64-7
EINECS: 254-237-1
UN: 1760
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR