p-Tolylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Methylphenylisothiocyanat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

253715-5G
SIAL253715-5GEA 47.8 EUR
SIAL253715-5G
p-Tolylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
p-Tolylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NS
Molecular Weight: 149,22 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004813
CAS-Nummer: 622-59-3
EINECS: 210-745-5
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR