2,3,4-Trihydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
253847-5G
SIAL253847-5GEA
83.4
EUR
SIAL253847-5G
2,3,4-Trihydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₆O₅ Molecular Weight: 170,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002447 CAS-Nummer: 610-02-6 EINECS: 210-205-9 |