tert-Butylethylether, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Ethoxy-2-methylpropane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

253898-5G 253898-25G
SIAL253898-5GEA 89 EUR
SIAL253898-5G SIAL253898-25G
tert-Butylethylether, Sigma-Aldrich®
tert-Butylethylether
Formel: C₆H₁₄O
Siedepunkt: 71 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 0,752 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009225
CAS-Nummer: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03809

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR