4-tert-Butyl-1-brombenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
253928-100G
253928-25G
SIAL253928-100GEA
122
EUR
SIAL253928-100G
SIAL253928-25G
4-tert-Butyl-1-brombenzol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butyl-1-brombenzol
Formel:
C₁₀H₁₃Br Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa) Dichte: 1,2572 g/cm³ (15 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000108 CAS-Nummer: 3972-65-4 EINECS: 223-599-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...