4-tert-Butyl-1-brombenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

253928-100G 253928-25G
SIAL253928-100GEA 122 EUR
SIAL253928-100G SIAL253928-25G
4-tert-Butyl-1-brombenzol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butyl-1-brombenzol
Formel: C₁₀H₁₃Br
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2572 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000108
CAS-Nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR