Bleiselenid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Lead(II) selenide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

254231-25G
SIAL254231-25GEA 0 EUR
SIAL254231-25G
Bleiselenid, Sigma-Aldrich®
Bleiselenid
Formel: PbSe
Molecular Weight: 286,16 g/mol
Schmelzpunkt: 79,5…80 °C
Dichte: 8,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016273
CAS-Nummer: 12069-00-0
EINECS: 235-109-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR