Blei(II)tellurid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

254266-50G
SIAL254266-50GEA 276 EUR
SIAL254266-50G
Blei(II)tellurid, Sigma-Aldrich®
Blei(II)tellurid
Formel: PbTe
Molecular Weight: 334,8 g/mol
Schmelzpunkt: 940 °C
Dichte: 8,2435 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016274
CAS-Nummer: 1314-91-6
EINECS: 215-247-1
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05446

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR